missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Varilla de repuesto de vidrio de borosilicato

Código de producto. 12907076
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
465 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico)
12907076 465 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12907076 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor 30508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Motores para agitadores de varilla
Longitud (métrico) 465 mm
Tipo Varilla de repuesto
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.