Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor de vidrio de borosilicato Stuart™
Código de producto. 12722375
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12722375 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12722375 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1009670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    117.27€ / paquete de 1
    Ahorro 12.73€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Para rotavapor RE100
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Volumen (métrico) 250 mL