Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementadas CTC LEAP™
Descripción
- Ofrece una reproducibilidad y velocidad mejoradas
- Ayuda en el análisis HPLC
- Para usar con el muestreador automático CTC LEAP modelo A200S
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero inoxidable |
| Descripción | Esterilizable en gas |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 68,9 bar (1000 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 20 °C |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Mostrar más |