Learn More
Hamilton™ Jeringas para GC CTC PAL™
Código de producto. 11532475
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11532475 10 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11532475 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    143.26€ / paquete de 1
    Ahorro 49.74€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL para GC y análisis de espacio de cabeza.
  • El diseño exclusivo de alineación de bridas ayuda en la instalación y da como resultado menos agujas dobladas
  • El botón del émbolo se puede ajustar para evitar daños en la punta del émbolo
  • El innovador diseño de fijación de la aguja al cilindro minimiza la contaminación cruzada de muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 23s G a 26s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) Entre 0,64 y 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) Entre 0,72 y 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de GC y espacio de cabeza
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 137,9 bar (2000 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja AS
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático CTC PAL
Tipo de conexión Fijo