Learn More
Hamilton™ Jeringa para muestreador automático
Descripción
- Cono Kel-F
- Jeringa estanca a los gases
- Esterilización en autoclave a 115 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero (émbolo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de líquidos o gases |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 200 psi |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 1002 |
| Temperatura mín. (métrico) | 20 °C |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Mostrar más |