Learn More
BRAND™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10049970 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
10049970 80 mm 22 mm cada uno
10683392 100 mm 25 mm cada uno
10468562 60 mm 18 mm cada uno
10623592 120 mm 30 mm cada uno
10568211 70 mm 20 mm cada uno
10181531 90 mm 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10049970 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 146516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.09€
    12.40€ / paquete de 1
    Ahorro 4.69€
    27% Descuento
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de polvo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego y esmerilado. El vástago ancho y corto es óptimo para facilitar el paso de polvo y otros materiales molidos.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
  • El tubo ancho y corto es óptimo para canalización de polvo y otros materiales de suelo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 22 mm
Material Vidrio de borosilicato