Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Código de producto. 11867453
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
11867453 15 ml cada uno
11877483 1608 ml cada uno
11887483 1929 ml cada uno
11837493 2149 ml cada uno
11877453 25 ml cada uno
11827483 340 ml cada uno
11857473 440 ml cada uno
11837483 567 ml cada uno
13446349 900 ml cada uno
11857483 981 ml cada uno
11867483 965 ml cada uno
11847483 589 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11867453 Supplier Kimble Chase™ Supplier No. 4205300212
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 15 ml
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de llave de paso de PTFE
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Tipo Columna de cromatografía plana
Diámetro interior (métrico) 11 mm