Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Tienda DWK Life Sciences ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo USP | Tipo I |
| Capacidad de columna | 981 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Tapón de llave de paso de PTFE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio de iones |
| Tipo | Columna de cromatografía plana |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |