Learn More
Fisherbrand™ Placa Petri de vidrio sodocálcico
Código de producto. 12931408 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 18
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12931408 120 mm 20 mm paquete de 18
16190741 100 mm 15 mm paquete de 20
12921408 100 mm 15 mm paquete de 18
16120751 60 mm 12 mm paquete de 20
12901408 60 mm 12 mm paquete de 18
16130751 120 mm 20 mm paquete de 20
16110751 150 mm 25 mm paquete de 20
12941408 150 mm 25 mm cada uno
12911408 80 mm 15 mm paquete de 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12931408
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Placa de Petri de alta calidad, con tapa.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Incluye tapa
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 120 mm