Learn More
Corning™ Pipetas Pasteur de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10323523 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
146 mm
229 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10323523 229 mm 1000 PCS
10494533 146 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10323523 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 7095D9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.09€
    85.37€ / paquete de 1000
    Ahorro 9.72€
    10% Descuento
En stock
Fabricadas con vidrio de borosilicato para una visibilidad óptima. Las pipetas Pasteur de vidrio de borosilicato Corning™ son ideales para un trabajo rápido de transferencia no volumétrica.
  • Disponible en prácticos envases a granel
  • Su único uso elimina el peligro de contaminación cruzada de muestras o reactivos de laboratorio valiosos
  • Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones
  • Ideal para trabajar en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
  • Se utilizan para procedimientos de banco de sangre y de química clínica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Idóneas para trabajo de transferencia no volumétrica rápida en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología, así como banco de sangre y procedimientos de química clínica
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de punta Redondo
Longitud (métrico) 229 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso