Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado con borde vertidor y área de etiquetado
Código de producto. 11932243 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11932243 300 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 11932243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida cantidades precisas de medios y viértalos perfectamente con los Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato con borde de vertido y área de etiquetado Fisherbrand™.
  • Erlenmeyer
  • Graduados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 1773
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio borosilicatado
Altura (métrico) 156 mm
Mouth Style Estrecho
Diámetro exterior (métrico) 50 mm