Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Características: paredes de resistencia media con borde
- Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 16mm |