Learn More
Witeg™ Frascos de laboratorio de vidrio de borosilicato, graduaciones azules
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- Rosca GL-45
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Color del tapón | Azul |
| Graduaciones | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Mostrar más |