Learn More
Quickfit™ Conjunto para determinación de nitrógeno de vidrio de borosilicato (Kjeldahl)
Código de producto. 12094607
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12094607 Vidrio de borosilicato Pyrex cada uno
1 options
Código de producto. 12094607 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor 280MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.85€
    426.87€ / paquete de 1
    Ahorro 115.98€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Conjunto completo para la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl. El conjunto para determinación de nitrógeno (Kjeldahl) de vidrio de borosilicato QuickFit™ está fabricado con vidrio de borosilicato resistente al calor y químicamente duradero.
Conjunto completo para la determinación del nitrógeno mediante el Kjeldahl método. Quickfit™ El conjunto de determinación de vidrio borosilicato (Kjeldahl) está fabricado en vidrio borosilicato resistente al calor y químicamente resistente.
  • Práctico montaje del instrumental de vidrio Quickfit™ para digestiones y destilaciones de Kjeldahl
  • El matraz puede usarse solo en la etapa de digestión y luego instalarse en el resto del conjunto para el proceso de destilación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente al calor y químicamente duradero
Especificaciones
Incluye Adaptador receptor RA1/22, condensador Liebig recto tipo C1/12/SC Adaptador para cabezales antisalpicaduras SH7/12, destilación vertical, adaptador múltiple con dos cuellos paralelos MA1/3 Embudos de goteo D3/12, parte superior abierta con llave de paso Rotaflo™ Matraz Kjeldahl FK500/3L de 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Para determinación de nitrógeno
Tipo Conjunto de destilación Kjeldahl
Material Vidrio de borosilicato Pyrex