Learn More
GPE Scientific™ Válvulas de RMN de vidrio de borosilicato J Young
Código de producto. 12892306
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12892306 178 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12892306 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor S5600JY7YELLOW
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto J Young Válvula de RMN
Para utilizar con (aplicación) Tubo de 600 MHz
Incluye Junta hembra
Cantidad 1 unidad