Learn More
Witeg™ Frasco de hibridación
Código de producto. 10214301
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
38 mm
Código de producto. Diámetro exterior (métrico)
10214301 38 mm
1 options
Código de producto. 10214301 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.34€
    44.40€ / paquete de 1
    Ahorro 4.94€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Tamaño del tapón GL45
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de hibridación