Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado con paredes resistentes y reborde
Código de producto. 11982208 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16mm
24 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11982208 16mm 125 mm paquete de 100
11902188 24 mm 150mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11982208
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato con un diseño de pared gruesa para ofrecer una gran resistencia al calor y a productos químicos. Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Características: Paredes resistentes con reborde y una resistencia mecánica superior
  • Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 16mm