Learn More
Brand™ Cubreobjetos de vidrio para hemocitómetro, Boro 3.3
Código de producto. 10101731 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
24 mm
Anchura (métrico):
24 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10101731 24 mm 24 mm paquete de 100
10663972 20 mm 26 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10101731 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 723014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.43€
    235.00€ / paquete de 100
    Ahorro 102.43€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio de borosilicato y cumple con la norma DIN ISO Normas 8255. BRAND™ Los cubreobjetos de vidrio de borosilicato para hemacitómetros se diferencian de los cubreobjetos comunes por su superficie pulida y esmerilada.
  • Vidrio de borosilicato, DIN ISO 8255.
  • Índice de refracción ne = 1,52 ±0.01, Abbe número ve = 56,5 ±0.5. Tolerancia de planitud& plusmn; 3 μm.
  • Se diferencian de los cubreobjetos normales por su superficie lisa y pulida.
  • Embalaje: 2 cubreobjetos en una bolsa de plástico, separados por papel de seda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Cubreobjetos para hemacitómetros
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) 0,4 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.