Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón
Código de producto. 12065645 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Altura (métrico) unitSize
12065645 50 ml 1 ml 200 mm paquete de 2
12055645 1000 ml 10 ml 470 mm paquete de 2
11903365 100 ml 1 ml 260 mm paquete de 2
12075645 250 ml 2 ml 335 mm paquete de 2
11884263 25 ml 0.5 ml - paquete de 2
11708265 500 ml 5 ml 390 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12065645
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
  • Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
  • Clase B
  • Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 50 ml
Incluye Tapón
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Class Clase B
Altura (métrico) 200 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Diámetro exterior (métrico) 22 mm