Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón
Código de producto. 12055645 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Altura (métrico) unitSize
12055645 1000 ml 10 ml 470 mm paquete de 2
11903365 100 ml 1 ml 260 mm paquete de 2
12075645 250 ml 2 ml 335 mm paquete de 2
11884263 25 ml 0.5 ml - paquete de 2
11708265 500 ml 5 ml 390 mm paquete de 2
12065645 50 ml 1 ml 200 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12055645
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
  • Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
  • Clase B
  • Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Incluye Tapón
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Class Clase B
Altura (métrico) 470 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Diámetro exterior (métrico) 61 mm