Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
- Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
- Clase B
- Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Incluye | Tapón |
| Báscula | Cerámica azul |
| Graduaciones | 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Límite de error | ±1 ml |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |