Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11517702 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11517702 10 mL 0,2 ml paquete de 2
11577702 1000 mL 10 mL paquete de 2
11547702 100 ml 1 ml paquete de 2
11587702 2000 ml 20 ml cada uno
11557702 250 mL 2 mL paquete de 2
11527702 25 mL 0,5 mL paquete de 2
11537702 50 mL 1 ml paquete de 2
11507702 5 mL 0,1 mL paquete de 2
11567702 500 ml 5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11517702
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Mida líquidos con probetas graduadas de vidrio con escala de cerámica azul. Probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con base hexagonal y boquilla
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduadas en cerámica azul
  • Vidrio de borosilicato
  • Base hexagonal
  • Con boquilla
  • Código de pedido individual en cada producto
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 10 mL
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 0,2 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Tipo de producto Probeta graduada