Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de lavado de gases sin cabezal
Descripción
- Conforme a DIN 12596, sin cabezal
- Con toma NS 29/32
- Disponibles en una gama de capacidades
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Frasco para lavado de gases sin cabezal |
| Incluye | Toma |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12463 |
| Cantidad | 1 Paq. |