Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de distribución de gases de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10519981
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10519981 2 μm cada uno
10509981 0 μm cada uno
11933564 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10519981 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 07211225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    34.78€ / paquete de 1
    Ahorro 20.22€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Tubo de distribución de gases
Tamaño de poro 2 μm
Altura (métrico) 250 mm
Cantidad 1 Unidad