Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de distribución de gases de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10509981
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10509981 0 μm cada uno
10519981 2 μm cada uno
11933564 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509981 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 07211025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    34.52€ / paquete de 1
    Ahorro 19.48€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Tubo de distribución de gases
Tamaño de poro 0 μm
Altura (métrico) 250 mm
Cantidad 1 Unidad