Learn More
BRAND™ Embudo de vidrio de borosilicato
Código de producto. 10611672 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35 mm
40 mm
50mm
55mm
60 mm
70 mm
80mm
100 mm
120 mm
150 mm
Longitud del tubo (métrico):
35 mm
40 mm
50mm
55mm
60 mm
70 mm
80mm
100 mm
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
10611672 35 mm 35 mm cada uno
10355041 150 mm 150 mm 1 PCS
10263631 100 mm 100 mm cada uno
10797661 40 mm 40 mm cada uno
10411253 120 mm 120 mm cada uno
10579151 55mm 55mm cada uno
10145261 50mm 50mm cada uno
10329761 60 mm 60 mm cada uno
10253631 80mm 80mm cada uno
10758241 70 mm 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10611672 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 145505
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. BRAND™ Embudo de vidrio de borosilicato que incluye un borde superior esmerilado o pulido al fuego. El tubo corto proporciona una filtración óptima. En ángulo de 60 °C.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
  • El tubo corto proporciona una filtración óptima.
  • En ángulo de 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 35 mm
Diámetro del tubo (métrico) 6 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 35 mm