Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Borde superior pulido al fuego o esmerilado.
- El tubo corto proporciona una filtración óptima.
- En ángulo de 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 60 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Ángulo | 60° |
| Longitud del tubo (métrico) | 60 mm |