Learn More
Matraz florentino de vidrio borosilicatado QuickFit Jointed Ware™
Código de producto. 12448906
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12448906 2000mL cada uno
1 options
Código de producto. 12448906 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FD2L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.77€
    77.81€ / paquete de 1
    Ahorro 12.96€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
El matraz florentino de vidrio borosilicatado SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ es ideal para su uso con rotavapores.
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000mL
Capacidad 2000mL
Diámetro exterior (métrico) 158mm
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Altura (métrico) 245mm
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Tipo de producto Matraz florentino