Learn More
Marienfeld Superior™ Cápsulas de evaporación de vidrio borosilicato
Descripción
- Fabricadas de vidrio borosilicato 3.3
- Conforme con DIN 12 336
- Alta resistencia química
- Dilatación de calor mínima
- Elevada resistencia contra cambio de temperatura
- Hemisféricas
- Con fondo plano
- Borde fundido
- Con pico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con pico |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Altura (métrico) | 18 mm |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |