Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Código de producto. 12913671
Cambiar vista
Click to view available options
Número de junta:
19/26
29/32
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de junta Graduaciones Tamaño de la unidad
12913671 29/32 5 ml cada uno
11810341 19/26 2 ml cada uno
11850341 29/32 20 ml cada uno
11890331 19/26 1 ml cada uno
11830341 29/32 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12913671 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 443347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    117.52€ / paquete de 1
    Ahorro 17.93€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cumple con ISO 4800.
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Descripción Tapón de PP
Graduado Sí, esmalte blanco
Incluye Cono
Graduaciones 5 ml
Número de junta 29/32
Tipo de producto Embudo cuentagotas