Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Código de producto. 11810341
Cambiar vista
Click to view available options
Número de junta:
19/26
29/32
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de junta Graduaciones unitSize
11810341 19/26 2 ml cada uno
11850341 29/32 20 ml cada uno
11890331 19/26 1 ml cada uno
11830341 29/32 10 ml cada uno
12913671 29/32 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11810341 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 443340
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cumple con ISO 4800.
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Descripción Tapón de PP
Graduado Esmalte blanco
Incluye Cono
Graduaciones 2 ml
Número de junta 19/26
Tipo de producto Embudo cuentagotas