Learn More
Quickfit™ Tubo de digestión de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma
Descripción
Includes
4 paquetes de 5
- Contiene toma esmerilada con precisión Quickfit para aceptar condensadores de aire
- Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro exterior (imperial) | 26 mm |
| Longitud global (métrico) | 255 mm |
| Cantidad de embalaje | 4 Paquetes de 5 |
| Tipo de producto | Tubo de digestión con toma |