Learn More
Tubo de digestión de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma
Código de producto. 12425426
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
26 mm
42 mm
Longitud global (métrico):
145 mm
255 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
12425426 16 mm 145 mm paquete de 5
12435426 42 mm 300 mm paquete de 5
15597990 26 mm 255 mm paquete de 20
15587990 26 mm 300 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12425426 Proveedor Quickfit N.º de proveedor TJ15/16/1
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con calentadores de bloque.
  • Contiene toma esmerilada con precisión Quickfit para aceptar condensadores de aire
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 145 mm
Cantidad de embalaje 5/paq.
Tipo de producto Tubo de digestión con toma