Learn More
BRAND™ Desecador de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10738051 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
215 mm
270 mm
320 mm
Altura (métrico):
316 mm
368 mm
417 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) unitSize
10738051 215 mm 316 mm cada uno
10203731 270 mm 368 mm cada uno
10514262 320 mm 417 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10738051 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 65231
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN 12491. El desecador de vidrio borosilicatado BRAND™ tiene bridas planas esmeriladas con precisión. La superficie del anillo base está tachonada para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas. Se suministra con toma 24/29 y llave de paso de vidrio de borosilicato intercambiable.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN 12491.
  • Bridas planas rectificadas con precisión.
  • Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas.
  • Tapa intercambiable.
  • Se suministra con toma 24/29 y llave de paso de vidrio de borosilicato intercambiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 215 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 316 mm
Incluye Toma en la tapa con llave de paso
Tipo de producto Desecador
Cantidad 1