Learn More
Globe Scientific Tubos de cultivo de vidrio borosilicato
Código de producto. 31923348 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
23 mL
36 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31923348 36 mL paquete de 500
31923314 23 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31923348 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 1522
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Reduce los cambios de pH y los contaminantes que podrían lixiviarse de tubos hechos de vidrio con cal soda
  • Globe Scientific se complace en ofrecer estos tubos de vidrio borosilicato de alta calidad
  • Los tubos ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad
  • Cuentan con una parte inferior bien redondeada y bordes lisos y pulidos al fuego
  • Las especificaciones dimensionales están estrictamente controladas para obtener resultados fiables y uniformes
  • Los tubos se producen en una ISO fábrica certificada 9001:2008
  • Están disponibles en seis tallas
  • Nuestro exclusivo sistema de envasado TubeSaver™ ayuda a prevenir roturas y contaminaciones durante el envío y el almacenamiento
  • Los tubos están apilados ordenadamente en cajas resistentes envueltas en plástico.
  • Para mayor comodidad, las cajas de 10 x 75 mm, 12 x 75 mm y 13 x 100 mm caben en los dispensadores de tubos metálicos/plexiglás de Globe Scientific
  • Los tubos pueden usarse para cultivos de tejidos y bancos de sangre
Especificaciones
Capacidad (métrico) 36 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Tipo de producto Tubo de cultivo