Learn More
Robu™ Crisoles de filtros para crudo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 16803026
Change view
Click to view available options
Porosidad:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad unitSize
16803026 2 paquete de 10
10295641 2 cada uno
10275881 4 cada uno
16823026 4 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16803026 Proveedor Robu™ N.º de proveedor 20602
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro del disco (métrico) 34mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para extracción de fibra cruda
Capacidad (métrico) 30 ml
Diámetro exterior (métrico) 34mm
Altura (métrico) 60mm
Product Type Crisol de filtros para crudo
Porosidad 2