Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Código de producto. 13276718
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 mm de diámetro.
14 mm de diámetro.
18 mm de diámetro.
18 x 18 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
13276718 12 mm de diámetro. Vidrio sodocálcico paquete de 100
11727394 24 x 24 mm Vidrio de borosilicato 200 PCS
11747394 22 x 40 mm Vidrio de borosilicato 100 PCS
11737394 22 x 32 mm Vidrio de borosilicato 100 PCS
13236718 18 x 18 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13286708 22 x 32 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13266718 24 x 24 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13226718 24 x 50 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13296708 24 x 60 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13206718 24 x 32 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
13286718 14 mm de diámetro. Vidrio sodocálcico 100 PCS
13216728 18 mm de diámetro. Vidrio sodocálcico paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13276718 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BPD011
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Redondo
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 12 mm
Dimensiones (L x An) 12 mm de diámetro.
Cantidad 100/paq.