Learn More
Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de vidrio de borosilicato, rectangulares
Código de producto. 10076371
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Cantidad:
1000 Pk.
2000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk. paquete de 2000
10046361 21 x 26 mm 2000 Pk. paquete de 2000
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk. paquete de 1000
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10076371 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 0101242
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Usar Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de vidrio de borosilicato que brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Están hechos de material fácilmente separable y, por lo tanto, son muy adecuados para equipos de recubrimiento automatizados.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
  • Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
  • Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
  • Índice de refracción ne: 1,5255
  • Valor Abbe ve: 55
  • Conforme a DIN ISO 8255
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo
Material Vidrio de borosilicato D 263 M
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An) 24 x 60 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopía
Certificaciones Marcado CE
Cantidad 1000 Pk.