Learn More
Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de vidrio de borosilicato, redondos
Código de producto. 10006111
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10006111 12 mm paquete de 1000
10259911 20 mm paquete de 1000
10337673 25 mm paquete de 1000
10178011 10 mm paquete de 1000
10004470 16 mm paquete de 1000
10249911 18 mm paquete de 1000
10381652 24 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10006111 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 0111520
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usar Marienfeld Superior™ Cubreobjetos de vidrio de borosilicato que brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Están hechos de material fácilmente separable y, por lo tanto, son muy adecuados para equipos de recubrimiento automatizados.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
  • Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
  • Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
  • Índice de refracción ne: 1,5255
  • Valor Abbe ve: 55
  • Conforme a DIN ISO 8255
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Círculo
Material Vidrio de borosilicato D 263 M
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopía
Certificaciones Marcado CE
Cantidad 1000