Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cubreobjetos de microscopio
Código de producto. 11771159 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 156
paquete de 87
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11771159 22 x 40 mm paquete de 87
11720399 22 x 22 mm paquete de 156
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11771159 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 4851100
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Proteja sus muestras con cubreobjetos de microscopio.
  • Fabricados con vidrio borosilicatado.
  • Elija entre dos grosores:
    • N.° 1 (0,13 a 0,17 mm)
    • N.° 1,5 (0,16 a 0,19 mm)
  • Los cubreobjetos están hechos de vidrio de borosilicato y envasados por onzas.
  • Los cubreobjetos están fabricados con vidrio sódico-cálcico extrablanco con muy bajo contenido de hierro.
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 22 mm
Anchura (métrico) 40 mm
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,16 mm
Dimensiones (L x An) 22 x 40 mm
Cantidad 156/paq.