Descripción
- Fabricados con vidrio borosilicatado.
- Elija entre dos grosores:
- N.° 1 (0,13 a 0,17 mm)
- N.° 1,5 (0,16 a 0,19 mm)
- Los cubreobjetos están hechos de vidrio de borosilicato y envasados por onzas.
- Los cubreobjetos están fabricados con vidrio sódico-cálcico extrablanco con muy bajo contenido de hierro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Cuadrado |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16 mm |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 22 mm |
| Cantidad | 156/paq. |