Learn More
Eberbach Recipiente de vidrio con tapa
Código de producto. 11974908 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11974908 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11974908 Proveedor Eberbach N.º de proveedor 0424328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00€
    601.29€ / paquete de 1
    Ahorro 105.71€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Recipiente de vidrio incluye tapa y cuchillas.
  • Garantía de 1 año.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Capacidad (métrico) 30 a 250 ml
Diámetro (imperial) 3,75 in
Diámetro (métrico) 95,2 mm
Altura (métrico) 165,1 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapa de tornillo de metal
Cantidad de embalaje 1 unidad