Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11836134
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11836134
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04002073
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ Lenz Laborglasinstrumente™ Los embudos de decantación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala son perfectos para extracciones líquido-líquido y para separar componentes químicos de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • con tapón de vidrio macizo
  • con dispositivo de retención de rosca
  • con escala (aprox. volumen /ml)
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Material del tope Polietileno