Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Código de producto. 11822672
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11822672 1000 ml paquete de 2
10604491 100 ml 2 PCS
10664861 250 ml 2 PCS
11836134 2000 ml cada uno
11812672 500 ml paquete de 2
11832662 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11822672 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04002070
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ Lenz Laborglasinstrumente™ Los embudos de decantación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala son perfectos para extracciones líquido-líquido y para separar componentes químicos de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • con tapón de vidrio macizo
  • con dispositivo de retención de rosca
  • con escala (aprox. volumen /ml)
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno