Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación con tapón de vidrio, sin escala
Código de producto. 10465601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10465601 1000 mL paquete de 2
15330895 250 ml paquete de 2
10728731 100 mL paquete de 2
10475601 2000 mL cada uno
15330885 500 ml 2 PCS
10507551 50 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10465601 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04000070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    113.87€ / paquete de 2
    Ahorro 57.13€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™, con tapón de vidrio, sin báscula, están fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Sin escala; con tapón de vidrio macizo
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 2Pack
Material del tope Polietileno