Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación, con tapón de PTFE y escala
Código de producto. 11871593
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11871593 500 ml paquete de 2
10643161 100 ml paquete de 2
11852672 1000 ml paquete de 2
11836084 2000 ml cada uno
10100121 250 ml 2 PCS
10393511 50 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11871593 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04006158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.04€
    122.38€ / paquete de 2
    Ahorro 71.66€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de decantación Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE y escala se han fabricado con un resistente vidrio de borosilicato DURAN™
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con tapón de PTFE
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 10 ml
Cantidad 2
Material del tope Polietileno