Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación, con tapón de PTFE y escala
Descripción
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con tapón de PTFE
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 2Pack |
| Material del tope | Polietileno |