Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación Acc to Squibb, con tapón de PTFE
Código de producto. 11925966
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11925966 100 ml 2 PCS
15310895 1000 ml paquete de 2
10333421 2000 mL cada uno
10748921 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11925966 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04004137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de conformidad con Squibb, con tapón PTFE están fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Sin escala
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado No.
Tamaño de poro Orificio 2,5mm
Cantidad 2
Material del tope Polietileno