Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de plástico
Código de producto. 10778785 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10778785 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10778785 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.78€
    143.90€ / paquete de 1
    Ahorro 31.88€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Clase AS , marcado DE-M
  • Graduaciones en azul
  • Incluye frasco de LDPE de 1000 ml con pedestal, tubo de llenado de PVC y llave de paso de PTFE desmontable
  • DIN EN ISO 385
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Se suministra con el número de lote y un certificado de lote en el embalaje original.
  • Bajo petición, también están disponibles con certificado individual. USP certificado individual o DAkkS certificado de calibración
  • Soporte/Pinza no incluidos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Color Transparente
    Capacidad (métrico) 50 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,1 ml
    Incluye Frascos de PE
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tipo Schellbach Bureta
    Class Clase AS
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP, DIN EN ISO 385