Learn More
Kimble Chase™ Matraz aforado cuadrado de clase A de vidrio de borosilicato
Description
- Sección transversal cuadrada con una anchura inferior al diámetro más ancho de un matraz redondo típico
- Todos los tamaños cubren un 25-35 % menos de superficie que los matraces convencionales
- Debido al peso añadido del vidrio y a la sección cuadrada, los matraces también tienen mayor estabilidad
- El anillo de graduación está perforado en el cuello
- Calibrado para contener
- Calibrado para administrar
- Con un punto de rotulación
- El tapón de vidrio esmerilado con junta cónica estándar se suministra con el matraz
- Diseñados a partir de los requisitos de la especificación ASTM E288, Clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Specifications
Specifications
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | Especificación ASTM E288, Clase A |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 320 mm |
| N.º por caja | 1 |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón cónico |
| Tamaño del tapón | 19 |